Learn More
Cinchonidine, MedChemExpress
Code produit 16479016
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0173
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchonidine
Forme physique Powder
CAS 485-71-2
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme α-Quinidine
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (113.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@]2([H])[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=CC=C34
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 97.63%
Qualité Research