Learn More
Cinchonidine, TRC
Code produit 30138377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138377 1 g 1g
17913145 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138377 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4419251G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-71-2
Formule moléculaire C19 H22 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Synonyme Cinchonan-9-ol, (8α,9R)-, Cinchonidine, (-)-Cinchonidine, (8S,9R)-Cinchonidine, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol, Cinchovatine, NSC 5364, α-Quinidine
Nom IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-éthényle-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-quinoline-4-ylméthanol
SMILES O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchonidine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Poids de la formule 294.1732