Learn More
(+)-Cinchonine, 98+ %, contenant jusqu’à 3 % de quinidine / dihydroquinidine et 3 % de quinine / dihydroquinine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Cinchonine |
| Point de fusion | 253°C to 258°C |
| Notes de pourcentage du dosage | cont. jusqu’à 3 % de quinidine/dihydroquinidine et 3 % de quinine/dihydroquinine |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 89689 |
| Sensibilité | Light Sensitive |
| Merck Index | 14,2287 |
| Rotation optique | +225° (c=0.5 in Ethanol) |
| Poids de la formule | 294.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |