Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonine, 99 %
Code produit 10696992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696992 25 g Flacon en verre 25g
10419930 100 g Flacon en verre 100g
11956621 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696992 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.30€
    43.65€ / 25g
    Économisez 9.65€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-10-5
Formule moléculaire C19H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.40
Numéro MDL MFCD00064372
Clé InChI KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonyme +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
CID PubChem 21862290
Nom IUPAC [(5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-quinoléine-4-ylméthanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchonine
Point de fusion 255.0°C to 265.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23, V,12, 406
Fieser 06,501; 13,264
Merck Index 15,229
Conditions de rotation spécifiques +251.00 (20.00°C c=2,0.2M HCl)
Rotation spécifique + 251.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60mL alcohol - 1g/25mL boiling alcohol, 1g/110mL chloroform - 1g/500mL ether
Poids de la formule 294.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre de microcristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinchonine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.