Learn More
Cinchonine, MedChemExpress
Code produit 16409416
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0152
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchonine
CAS 118-10-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N2O
Quantité 100 mg
Synonyme (8R,9S)-Cinchonine LA40221
Informations sur la solubilité DMSO : 4.76 mg/mL (16.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C1=CC=NC2=CC=CC=C12)[C@]3([H])[N@@]4C[C@H](C=C)[C@@H](CC4)C3
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death