Learn More
Cinchonine, TRC
Code produit 30354952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354952 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC44193525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchonine
CAS 118-10-5
Formule moléculaire C19 H22 N2 O
Quantité 25 g
Synonyme (9S)-Cinchonan-9-ol, Cinchonine (8CI), (+)-Cinchonine, (8R,9S)-Cinchonine, NSC 6176, d-Cinchonine
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
SMILES O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Nom IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinoline-4-ylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Poids de la formule 294.1732