Learn More
Cinchophen, MedChemExpress
Description
Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cinchophen |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 132-60-5 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H11NO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (334.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)O |
| Show More |