Learn More
Cinchophen, TRC
Code produit 30366080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30366080 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC44191525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchophen
CAS 132-60-5
Formule moléculaire C16 H11 N O2
Quantité 25 g
Synonyme 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
Formule InChI InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Nom IUPAC Acide 2-phénylquinoléine-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 249.26
Poids de la formule 249.079