Description
Produits pharmaceutiques, insecticides
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cineole |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,921 à 0,924g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | Environ 99 % |
| Quantité | 50 mL |
| Poids de la formule | 154.3 |
| Forme physique | Liquide |