Learn More
Acide cinnabarinique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cinnabarinic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Poids de la formule | 300.0382 |
| Pourcentage de pureté | >95% |