Learn More
Cinnamaldéhyde, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
500 ml, flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
| CAS | 104-55-2 |
| Couleur | Jaune |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Numéro MDL | 7000 |
| Forme physique | Viscous Liquid |