Learn More
Cinnamaldéhyde, TRC
Code produit 18092230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092230 50 g 50g
18011740 10 g 10g
18001540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18092230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC44200550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 104-55-2
Formule moléculaire C9 H8 O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Synonyme Cinnamaldehyde (8CI), 3-Phenyl-2-propenal, 3-Phenyl-2-propen-1-al, 3-Phenyl-2-propenaldehyde, 3-Phenyl-2-propene-1-al, 3-Phenylacrolein, 3-Phenylacrylaldehyde, 3-Phenylpropenal, Abion CA, Benzylideneacetaldehyde, Cassia aldehyde, Cinnacure, Cinnamal, Cinnamic aldehyde, Cinnamite, Cinnamyl aldehyde, NSC 16935, NSC 40346, Phenylacrolein, XC 800, Zimtaldehyde, β-Phenylacrolein
Nom IUPAC 3-phénylprop-2-énal
SMILES O=CC=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Cinnamaldehyde
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Poids de la formule 132.0575
Pourcentage de pureté >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.