Learn More
Cinnamamide, 97 %, principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10615722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10615722 5 g Flacon en verre 5g
10158003 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10615722 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110360050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-79-4
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00008033
Clé InChI APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
CID PubChem 5273472
ChEBI CHEBI:76320
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamamide
Note relative au nom Predominantly trans
Point de fusion 146.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCONH2
Quantité 5 g
Beilstein 09, 587
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamamide, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.