Learn More
Cinnamamide, principalement trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465473 5 g 5g
11475473 25 g 25g
11485473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13429.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-79-4
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00008033
Clé InChI APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
CID PubChem 5273472
ChEBI CHEBI:76320
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamamide
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 145°C to 149°C
Quantité 5 g
Beilstein 2040577
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%