Learn More
Cinnamonitrile, 97 %, principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765941 100 g Flacon en verre 100g
10098811 5 g Flacon en verre 5g
10406720 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10765941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110381000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1885-38-7
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00001930
Clé InChI ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
CID PubChem 1550846
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamonitrile
Note relative au nom 97%
Point de fusion 20°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 254°C to 255°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 10% max. (cis-Cinnamonitrile) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCN
Indice de réfraction 1.6000 to 1.602
Quantité 100 g
Beilstein 09, 589
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.