Learn More
Cinnamonitrile, 97 %, principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491060 25 g 25g
11401070 100 g 100g
11411070 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25503.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129.162 g/mol
Cinnamonitrile is a parent compound whose derivatives can be applied as corrosion inhibitors for API J55 steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cinnamonitrile est un composé parent dont les dérivés peuvent être appliqués comme inhibiteurs de corrosion pour55 l’acier API J.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’air. Conserver dans l’obscurité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1885-38-7
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.162
Numéro MDL MFCD00001930
Clé InChI ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
CID PubChem 1550846
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamonitrile
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.029
Point d’ébullition 253°C to 254°C
Point d’éclair 126°C (259°F)
Indice de réfraction 1.602
Quantité 25 g
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinnamonitrile