Learn More
Cinnamonitrile, TRC
Code produit 30350074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350074 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC44201050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamonitrile
CAS 1885-38-7
Formule moléculaire C9H7N
Quantité 50 g
Synonyme (2E)-3-phenyl-2-propenenitrile, (2E)-3-Phenylprop-2-enenitrile, trans-3-Phenyl-2-propenenitrile, trans-3-Phenylpropenonitrile, trans-Cinnamonitrile, trans-beta-Phenylacrylonitrile
Formule InChI InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
SMILES N#C\C=C\c1ccccc1
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énénitrile
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Poids de la formule 129.0578