Learn More
Chlorure de cinnamoyle, 98 %, principalement trans
Code produit 10316030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316030 100 g Flacon en verre 100g
10416720 5 g Flacon en verre 5g
10687632 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10316030 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 110391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    37.65€ / 100g
    Économisez 7.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 102-92-1 | C₉H₇ClO | 166,61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-92-1
Formule moléculaire C9H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 166.61
Numéro MDL MFCD00000732
Clé InChI WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
CID PubChem 5354261
Nom IUPAC Chlorure de (E)-3-phénylprop-2-énoyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamoyl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 33.0°C to 37.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 256.0°C to 258.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCOCl
Quantité 100 g
Merck Index 15, 2301
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and esters,soluble in dioxane,very soluble in logroin
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement