Learn More
Cinnamyl acetate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31032966
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032966 500 g
31028986 100 g
31032026 1 kg
31030278 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31032966 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD121365500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamyl acetate
CAS 103-54-8
Formule moléculaire C11H12O2
Numéro MDL MFCD00008722
Quantité 500 g
SMILES CC(OC/C=C/C1=CC=CC=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Pourcentage de pureté 95%