Learn More
Bromure de cinnamyle, principalement trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10787461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10787461 5 g Flacon en verre 5g
10122261 25 g Flacon en verre 25g
10041781 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10787461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110400050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4392-24-9
Formule moléculaire C9H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 197.07
Numéro MDL MFCD00000245
Clé InChI RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
CID PubChem 5357478
Nom IUPAC [(E)-3-bromoprop-1-ényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamyl bromide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 26°C to 32°C
Densité 1.3320g/mL
Point d’ébullition 103°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.621
Quantité 5 g
Beilstein 05, II, 372
Gravité spécifique 1.332
Poids de la formule 197.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre