Learn More
Bromure de cinnamyle, principalement trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11324594
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11324594 100 g 100g
11304594 5 g 5g
11314594 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11324594 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01420.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.075 g/mol
Cinnamyl bromide, is used in the synthesis of naftifine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de cinnamyle est utilisé dans la synthèse de la naftifine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4392-24-9
Formule moléculaire C9H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 197.075
Numéro MDL MFCD00000245
Clé InChI RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
CID PubChem 5357478
Nom IUPAC [(E)-3-bromoprop-1-ényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Specifications
Nom chimique ou matériau Cinnamyl bromide
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 26°C to 29°C
Point d’ébullition 88°C to 90°C (1 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.621
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 605833
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 197.08
Pourcentage de pureté 95%