Learn More
Propionate de cinnamyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11454637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454637 25 g 25g
11464637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21142.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-56-0
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00048610
Clé InChI KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Synonyme cinnamyl propionate, cinnamyl alcohol, propionate, propionic acid, cinnamyl ester, 3-phenyl-2-propenyl propionate, 3-phenyl-2-propen-1-yl propionate, 3-phenylallyl propionate, gamma-phenylallyl propionate, 3-phenyl-2-propen-1-ol propanoate, fema no. 2301, 3-phenyl-2-propenyl propanoate
CID PubChem 5355850
Nom IUPAC (2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl propanoate
SMILES CCC(=O)OC\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamyl propionate
Densité 1.04
Point d’éclair 100°C (212°F)
Formule linéaire CH3CH2CO2CH2CH=CHC6H5
Quantité 25 g
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%