Learn More
Cinnarizine, MedChemExpress
Code produit 16418606
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1090
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnarizine
CAS 298-57-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H28N2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 7.14 mg/mL (19.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 368.51
Poids de la formule 368.51
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation