Learn More
Cinnarizine, MP Biomedicals™
Code produit 11453192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453192 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215498625
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnarizine
CAS 298-57-7
Couleur Blanc
Formule moléculaire C26H28N2
Quantité 25 g
Synonyme cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
Clé InChI DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
SMILES C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Nom IUPAC 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phénylprop-2-ényl]pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 368.524
CID PubChem 1547484
ChEBI CHEBI:31403
Poids de la formule 368.52
Forme physique Poudre