Learn More
MedChemExpress Cinobufagin
Code produit 16421408
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421408 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16421408 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0421
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
MedChemExpress Cinobufagin, a kind of Chinese materia medica with antitumor effect, is widely used in clinical practice, especially in anti-liver cancer.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 442.54 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 470-37-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.9%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM)
Synonyme Cinobufagine
Cible Autophagy∣Apoptosis
Quantité 5 mg