Learn More
MedChemExpress Cinobufagin
Code produit 16428978
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428978 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0421
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MedChemExpress Cinobufagin, a kind of Chinese materia medica with antitumor effect, is widely used in clinical practice, especially in anti-liver cancer.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 442.54 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 470-37-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.9%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM)
Synonyme Cinobufagine
Cible Autophagy∣Apoptosis