Learn More
Cinoctramide, MedChemExpress
Code produit 16408668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408668 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1084
MedChemExpress Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinoctramide
CAS 28598-08-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H27NO4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (374.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCCCC1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 333.42
Poids de la formule 333.42
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid