Learn More
Cinoxacin, MedChemExpress
Description
Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cinoxacin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 28657-80-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H10N2O5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Compound 64716 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 8.33 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |