Learn More
Cinoxacine, TRC
Code produit 17988104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988104 1 g 1g
17957824 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17988104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4757001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28657-80-9
Formule moléculaire C12 H10 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 262.22
Synonyme [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
Nom IUPAC 1-éthyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]Cinnoline-3-carboxylique acide
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinoxacin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Poids de la formule 262.059