Learn More
Steris™ CIP 220™
Code produit 15252680
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
3,8 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15252680 3,8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15252680 Fournisseur Steris™ Code fournisseur 1D2208
Formulé pour répondre aux exigences de nettoyage uniques dans les industries nécessitant un détergent efficace et certifiable.Steris Corporation CIP 220™ est un mélange exclusif d’acide hydroxyacétique, un surfactant de pointe et d’autres ingrédients améliorant les performances qui fournissent de multiples mécanismes de nettoyage.
Le nettoyeur de procédés et de recherches à base d’acide CIP 220 est spécialement formulé pour répondre aux exigences de nettoyage uniques que l’on retrouve dans les industries pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique, alimentaire et autres.Ce détergent à formation de mousse faible sans phosphate est idéal pour une utilisation dans les applications CIP, COP et manuelles.
  • Flexibilité : nettoyage efficace contre une grande variété de résidus de procédés pharmaceutiques
  • Facile à valider : facilite la validation du nettoyage grâce à un ensemble complet de documentation d’assistance
  • Réduction des coûts : réduit la consommation d’eau et le temps de nettoyage en raison d’un rinçage supérieur et des caractéristiques de formation de mousse faible
  • Respectueux de l’environnement : sans phosphate et fabriqué avec des surfactants biodégradables pour faciliter l’harmonisation des procédés de nettoyage
  • Fiabilité : disponibilité mondiale et fabrication pour l’industrie pharmaceutique dans un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA et certifié ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
pH 2,8
Aspect Incolore à légèrement jaune
Composition 10 à 30 % d’acide hydroxyacétique
Quantité 4 Paquets
Solubilité Complètement soluble dans l’eau
Volume (métrique) 3,8 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CIP 220
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetic acid