Learn More
Ciprofibrate, MedChemExpress
Description
Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ciprofibrate |
| CAS | 52214-84-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H14Cl2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Win35833 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.84 mM) |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(C2C(Cl)(Cl)C2)C=C1)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.15 |
| Afficher plus |