Learn More
Ciprofibrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ciprofibrate |
| CAS | 52214-84-3 |
| Formule moléculaire | C13 H14 Cl2 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2,2-dichloropropyl)phénoxy]-2-méthylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.15 |
| Poids de la formule | 288.032 |