Learn More
Ciprofloxacine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423929 5 g 5g
15433929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61317.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.10€
    47.65€ / 5g
    Économisez 5.45€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent anti-bactérien efficace contre les bactéries anaérobies
Ciprofloxacin, inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La ciprofloxacine inhibe l’ADN gyrase bactérien (topoisomérase). Inhibe la division cellulaire et provoque des ruptures à double brin dans le chromosome bactérien.
Solubilité
Soluble dans 0,1 N NaOH à 25 mg/ml. Peu soluble dans le DMSO
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85721-33-1
Formule moléculaire C17H18FN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 331.347
Numéro MDL MFCD00185755
Clé InChI MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2764
ChEBI CHEBI:100241
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin
Type Ciprofloxacin
Forme physique Powder
Point de fusion 253°C to 257°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 3568352
Merck Index 14,2314
Informations sur la solubilité Soluble in 0;1N HCl at 25mg/ml; Poorly soluble in DMSO
Poids de la formule 331.3
Pourcentage de pureté 98%