Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacine, 98 %
Code produit 13541640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13541640 25 g Flacon en verre 25g
13531640 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13541640 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 449620250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    94.65€ / 25g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La ciprofloxacine, numéro CAS 85721-33-1, est une fluoroquinolone de deuxième génération qui présente une activité antibiotique couramment utilisée contre les organismes sensibles, principalement les bactéries à Gram-négatif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La ciprofloxacine est considérée comme un composé synthétique à large spectre de deuxième génération présentant une activité antibiotique principalement contre les bactéries à Gram-négatif
• Elle inhibe l’ADN gyrase bactérienne et la topoisomérase IV, enzymes essentielles à la réplication de l’ADN et à la division cellulaire et provoque des ruptures de double brin dans le chromosome bactérien
Applications
• La ciprofloxacine présente plus d’activité contre les bactéries à Gram-négatif que les bactéries à Gram-positif.
•La ciprofloxacine ne présente pas de résistance croisée entre les fluoroquinolones et d’autres classes d’antibiotiques, ce qui est bénéfique dans les expériences de laboratoire lorsque d’autres antibiotiques ne sont plus efficaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85721-33-1
Formule moléculaire C17H18FN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 331.34
Clé InChI MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
CID PubChem 2764
ChEBI CHEBI:100241
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,2313
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hot dmso,soluble in hot methanol
Poids de la formule 331.34
Pourcentage de pureté 98%