Learn More
Ciprofloxacine Chlorhydrate Monohydrate, TRC
Code produit 30134186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134186 10 g 10g
30003368 2.5 g 2.50g
17933385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134186 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC48250310G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86393-32-0
Formule moléculaire C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 385.82
Synonyme Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate
Nom IUPAC Acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazin-1-ylquinoline-3-carboxylique ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Poids de la formule 385.1205
Pourcentage de pureté >95%