Description
Pendant la phase de prolifération d’une bactérie, l’enroulement et le désenroulement de segments de chromosomes ont lieu. Une enzyme appelée ADN gyrase joue un rôle déterminant dans ce processus. La ciprofloxacine inhibe cette ADN gyrase de sorte que le métabolisme bactérien cesse, car les informations essentielles ne peuvent plus être lues à partir du chromosome bactérien. En fin de compte, elle affecte la réplication de l’ADN et la division cellulaire.
La ciprofloxacine est le plus couramment utilisée pour traiter les infections de la peau, des os, des sinus, des poumons, de l’abdomen et de la vessie. Elle est également utilisée pour traiter certaines infections sexuellement transmissibles. En outre, la ciprofloxacine peut être utilisée après exposition au bacille de l’anthrax par inhalation, pour réduire les risques de développer une infection.
Spécification
Spécification
| Type | Ciprofloxacin |
| Forme physique | Poudre |
| pH | 3,7 (solution aqueuse à 2 %) (littérature) |
| Point de fusion | 313 °C à 322 °C |
| Quantité | 50 g |
| Informations sur la solubilité | Les solutions d’origine peuvent être préparées dans l’eau ou dans un NaOH de 0,1M (1-10 mg/mL). |
| Poids de la formule | 367,8g/mol (anhyde) |
| Qualité | Not Available |