Learn More
Thermo Scientific™ Bandelettes Ciprofloxacine M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™)
Code produit 11454019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10 bandelettes/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
11454019 10 bandelettes/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11454019 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MA0104D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Déterminez des valeurs précises de concentration minimale inhibitrice (CMI) des antibiotiques à l’aide des bandelettes de test CMI.
Déterminez facilement et manuellement des valeurs précises de concentration minimale inhibitrice (CMI) à l’aide des bandelettes Thermo Scientific™ Oxoid™ Ciprofloxacine M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™).
Conditionnées de manière pratique, les bandelettes M.I.C.E. allient la simplicité d’une diffusion radiale à la précision d’un test de CMI.
Réalisation facile
  • Le format du gradient de concentration spécifique assure un excellent contraste avec l’agar.
  • La grande taille de police de caractères facilite la lecture
  • La graduation est conforme aux normes internationales
  • Ces bandelettes sont adaptées aux besoins cliniques tout en conservant la précision requise pour la recherche.
Faciles à manipuler
  • Les bandelettes sortent facilement du sachet une fois celui-ci ouvert.
  • L’emballage individuel des bandelettes permet de ne pas avoir à se soucier de la qualité liée à la conservation après ouverture.
  • La stabilité des bandelettes individuelles M.I.C.E. est assurée par la présence d’un agent dessicant dans chaque sachet
  • Le conditionnement par boites de 10 et 50 bandelettes (en sachet individuel) offre aux utilisateurs un maximum de flexibilité pour personnaliser leurs tests.
  • Les boîtes faciles à empiler simplifient le stockage ; tous les antibiotiques sont conservés au réfrigérateur (entre 2 et 8°C)
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 32-0.002 µg/ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Bandelettes Ciprofloxacine M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.Gäó)
Code de l’antibiotique CIP
Type d’emballage 10 bandelettes/boîte