Learn More
Ciprofloxacine, TRC
Code produit 17934345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17934345 50 mg 50mg
17973985 25 g 25g
17905115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17934345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC48250050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85721-33-1
Formule moléculaire C17 H18 F N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 331.34
Synonyme 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, AuriPro, BAY-q 3939, Catex, Ciflafin, Cinthocip 500, Ciprine, Cipro IV, Ciprobay 100, Ciprodac, Ciprofloxacillin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacine, Ciprolet, Ciprolet DS, Cipromed, Cipronex, Cipropol, Ciproval, Ciprovet, Ciprox, Ciproxim, Ciproxina, Cunesin, Cyclofloxacin, Euciprin, Infu-luxacin, Lipoquin, Novidate, OTO 201, Oftacifox, Otiprio, Procip, Profloxacin, Pulmaquin, Quinox XR, Urociproxin
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazine-1-ylquinoline-3-carboxylique acide
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Poids de la formule 331.1332
Pourcentage de pureté >95%