Learn More
CIQ, MedChemExpress
Code produit 16497588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497588 10 mg
16493606 25 mg
16440068 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18699
MedChemExpress CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
Spécification
Nom chimique ou matériau CIQ
CAS 486427-17-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H26ClNO5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.85 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1)N2C(COC3=CC=C(OC)C=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2
Poids moléculaire (g/mol) 467.94
Poids de la formule 467.94
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration