Learn More
Tocris Bioscience™ Cirazoline hydrochloride
Description
Selective α1 agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cirazoline hydrochloride |
| CAS | 40600-13-3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C13H17ClN2O |
| Poids de la formule | 252.74 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 252.742 |