Learn More
Brady™ Verrouillage du disjoncteur
Code produit 11781945 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11781945 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11781945 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 090853
En stock
Le dispositif de verrouillage des disjoncteurs offre une méthode sûre et efficace pour verrouiller les disjoncteurs européens.
  • Unique - ne nécessite aucun outil pour l'installation.
  • Le dispositif de verrouillage s'installe facilement à l'aide d'un bouton-poussoir.
  • Le dispositif de verrouillage à barre de serrage est doté d'une molette pour une application rapide.
Spécification
Type de produit Verrouillage du disjoncteur
Alternate Part Number ÉLECT. DISJONCTEUR L/O EURO TB EA
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Dispositifs de blocage du disjoncteur miniature - Tie-Bar
Diamètre (impériale) 0,95 in
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) 24.13 mm
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
Dimensions (P x L x H) 24,13 x 31,24 x 54,9 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 2,16 in
Hauteur (métrique) 54.91 mm
Material (Shackle) Nylon armé de verre
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,23 in
Largeur (métrique) 31,24 mm