Learn More
Heinz Herenz Verres de couverture circulaires
Code produit 30158326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
30158326 14 mm 1000 pièces
30158480 10 mm 1000 pièces
30158414 24 mm 1000 pièces
30158500 25 mm 1000 pièces
30158437 13 mm 100 pièces
30158495 20 mm 1000 pièces
30158325 12 mm 1000 pièces
30158473 18 mm 1000 pièces
30158440 22 mm 1000 pièces
30158374 11 mm 1000 pièces
30158498 15 mm 1000 pièces
30158344 30 mm 1000 pièces
30158420 32 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 30158326 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1051205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.81€
    53.55€ / 1000 pièces
    Économisez 12.26€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Verres de protection circulaires.
  • Lunettes de protection rondes
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rond
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 14 mm
Largeur (métrique) 14 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique