Learn More
Heidolph™ Refroidisseur de circulation Hei-CHILL 350
Code produit 15925541 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
350 W (à +20 °C)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement unitSize
15925541 350 W (à +20 °C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15925541 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5910161000
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le design compact du refroidisseur à circulation Hei-CHILL 350 s'intègre sans effort sur une paillasse de laboratoire et offre une capacité de refroidissement de 350 W.
  • Éléments de contrôle clairement disposés, grand écran LED, clavier à membrane et fenêtre pour surveiller le niveau de liquide de trempage
  • Fonction de démarrage et d’arrêt automatique
  • Plage de températures de -10°C à 40°C
  • Stabilité thermique de ±0,5 K
  • Capacité de refroidissement à +20°C, 350 W - mesurée avec de l’éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance de refroidissement 350 W (à +20 °C)
Gamme de températures -10°C à +40°C
Type Refroidisseur / recycleur
Affichage LED
Modèle Hei-CHILL 350
Type de bouchon UE
Stabilité de la température ±0,5 K
Dimensions (P x L x H) 430 x 240 x 500 mm