Learn More
cis-1,2,3,6-tétrahydrophtalimide, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10625382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625382 100 g Flacon en plastique 100g
10615382 5 g Flacon en verre 5g
10091590 250 g Flacon en plastique 250g
10331144 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10625382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138231000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1469-48-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00005880
Clé InChI CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Synonyme cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
CID PubChem 92888
Nom IUPAC (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tétrahydroisoindole-1,3-dione
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Note relative au nom 96%
Point de fusion 131.0°C to 138.0°C
Couleur Beige à marron-jaune ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement