Learn More
Anhydre CIS-1,2-cyclohexanedicarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10766391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766391 250 g Flacon en verre 250g
10583701 1 kg Flacon en verre 1kg
10157703 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10766391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154032500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13149-00-3 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13149-00-3
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00005926
Clé InChI MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
Synonyme cis-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-hexahydrophthalic anhydride, unii-b52z7tnv87, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, cis, 3ar,7as-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, cis
CID PubChem 641660
Nom IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES C1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Point de fusion 29.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 296.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyzes. Other solubilities: miscible with benzene, toluene, acetone, ccl4,, chloroform, ethanol, ethyl acetate, slightly soluble in petroleum ether
Viscosité 26 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .