Learn More
()-Cis--diaminocyclohexane,±)-cis-1,2-diaminocyclohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10244544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10244544 1 g Flacon en verre -
10778425 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10244544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 248660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1436-59-5 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1436-59-5
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00063746
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cis-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diamine, unii-r0zn6k26ep, cis-cyclohexane-1,2-diamine, 1,2-diaminocyclohexane, cis, r0zn6k26ep, 1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-rel, 1,2-cyclohexanediamine #, cis-1,2-cyclohexandiamine
CID PubChem 342917
SMILES NC1CCCCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-cis-1, 2-Diaminocyclohexane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 0.9520g/mL
Point d’ébullition 92.0°C (14.0 Mbar)
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4960 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.952
Nom IUPAC (1S,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.