Learn More
cis-1,3,3-Trichloro-1-propène (mélange cis-trans, ~70 % Z), TRC
Code produit 30457151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457151 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7739455MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1,3,3-Trichloro-1-propene
CAS 2953-50-6
Formule moléculaire C3H3Cl3
Quantité 5 mg
Synonyme (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene
Formule InChI InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1-
SMILES Cl\C=C/C(Cl)Cl
Nom IUPAC (Z)-1,3,3-trichloroprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 145.41
Poids de la formule 143.93