Learn More
cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantane Chlorure, TRC
Product Code. 30138524
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30138524 5 g 5g
30133900 10 g 10g
30008868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138524 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3642305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51229-78-8
Formule moléculaire C9 H16 Cl N4 . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 251.16
Synonyme 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propenyl]-, chloride (9CI), 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., Dowicil 200, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantane chloride, cis-CTAC, Quaternium 15, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-, chloride (1:1) (ACI)
Nom IUPAC 1-[(Z)-3-chloroprop-2-ényl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]décane ; chlorure
SMILES [Cl-].Cl\C=C/C[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-cis-3-Chloroallyl-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane chloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1-;
Poids de la formule 250.0752