Learn More
cis-1,3-Dichloropropene, TRC
Code produit 30353843
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353843 5 g 5g
30357213 25 g -
30359120 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30353843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2696805G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10061-01-5
Formule moléculaire C3 H4 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Synonyme 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
Nom IUPAC (Z)-1,3-dichloroprop-1-ene
SMILES ClC\C=C/Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1,3-Dichloropropene
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Poids de la formule 109.969
Pourcentage de pureté >95%