Learn More
cis-1,3-Dichloropropène, TRC
Code produit 30359120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359120 10 g 10g
30353843 5 g 5g
30357213 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26968010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10061-01-5
Formule moléculaire C3 H4 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Synonyme 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
Nom IUPAC (Z)-1,3-dichloroprop-1-ène
SMILES ClC\C=C/Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1,3-Dichloropropene
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Poids de la formule 109.969
Pourcentage de pureté >95%